missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BMP4 Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF803535
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
BMP4 Monoclonal antibody specifically detects BMP4 in Human samples. It is validated for Western BlotTekniske data
| BMP4 | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| P08118 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 4477 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI1C2 | |
| Unconjugated | |
| MSMB | |
| BMP; BMP2B; BMP-2B; Bmp2b1; Bmp2b-1; Bmp4; Bmp-4; BOMPR4A; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 2B; bone morphogenetic protein 4; bone morphogenetic protein 4 preproprotein; DVR4; Dvr-4; MCOPS6; OFC11; ZYME | |
| Purified prostate specific antigen (MSMB) from human seminal fluid | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion