Tekniske data
| Produkttype | Label Printer |
| Display Type | LCD |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Længde (metrisk) | 235 mm |
| Bredde (metrisk) | 125 mm |
| Højde (metrisk) | 235 mm |
| Dybde (metrisk) | 50 mm |
| Dimensioner (L x B) | 19 mm |
| Farveevne | Monochrome |
| Oversigt | BMP21-PLUS Label Printer - Kit - EU |
| Vis mere |