Få mere at vide
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series WorkHorse™ Solvent Resistant Polypropylene Labels - White, P Flag
Artikelnummer. 11548624
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,788 x 1,18 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
11548624 0,788 x 1,18 tommer 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11548624 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 217020
White B-425 thermal transfer printable Polypropylene is ideal for labeling applications requiring excellent solvent resistance and print performance.
  • No visible affect to label when exposed to most common chemicals, oils or water
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • UL approved
  • CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94 to 176° F (-70 to 80° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized
Oversigt Label
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Format Roll
Materiale Polypropylene
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Til brug med (udstyr) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System; TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Sprog No Text
Mængde 250/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1.18 x 0.788 in. (W x H)
Dimensioner (L x B) 0,788 x 1,18 tommer
Længde (engelsk) Udskrivbart område 1.18 in.
Bredde (engelsk) 1.18 in.
Bredde (metrisk) 80.01 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1.18 in.
Højde (engelsk) 0.788 in.
Højde (engelsk) Printbart område 0.788 in.