Få mere at vide
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series Permanent Rubber Adhesive Paper Labels - White
Artikelnummer. 11592785
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1,9 x 3 tommer
1,9 x 4 tommer
1 x 2 tommer
1 x 3 tommer
Materiale:
Paper (Papir)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale unitSize
11592785 1 x 2 tommer Paper (Papir) 1 rulning
11552795 1 x 3 tommer Paper (Papir) 1 rulning
11548923 1,9 x 3 tommer Paper (Papir) 1 rulning
11598923 1,9 x 4 tommer Paper (Papir) 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11592785 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018376
Paper Labels with Permanent Rubber Adhesive (B-424) provide good contrast and smear resistance for thermal transfer and barcode printing applications.
  • White matte paper label stock features permanent rubber adhesive
  • Low cost is ideal for all general purpose labeling projects
  • RoHS compliant to EU directive 2011/65/EU
  • Service temperature of -40 to 122° F (-40 to 50° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Oversigt Label
Klæbende type Permanent (Rubber-based)
Farve White
Format Roll
Materiale Paper (Papir)
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Til brug med (udstyr) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer;TLS 2200™ Thermal Labeling System;TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Sprog No Text
Mængde 100/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 50.8 x 25.4 in. (W xH)
Lodret gentagelse (metrisk) 54.0 mm
Dimensioner (L x B) 1 x 2 tommer
Længde (engelsk) Udskrivbart område 2 in.
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 53.34 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 2 in.
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (engelsk) Printbart område 1 in.