Få mere at vide
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series Nylon Cloth Labels - White Artikelnummer.: 12879918
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series Nylon Cloth Labels - White
Artikelnummer. p-7111381
1.5 x 0.75 in., 1 rulning
Dimensioner (LxB):
0.5 x 0.5 in.
1.5 x 0.75 in.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12879918
Brand: Brady™ 018505
Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • UL approved
  • CSA accepted
  • Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM D 1000; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized
Oversigt Label
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Format Roll
Materiale Polyamide-coated Nylon Cloth
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Til brug med (udstyr) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer;TLS 2200™ Thermal Labeling System;TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Sprog No Text
Mængde 250/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1.5 x 0.75 in. (W x H)
Trådmåler 4 to 10 AWG
Dimensioner (LxB) 1.5 x 0.75 in.
Længde (engelsk) Udskrivbart område 0.75 in.
Bredde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (metrisk) 74.93 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0.75 in.
Højde (engelsk) 1.5 in.
Højde (engelsk) Printbart område 1.5 in.
Produkttitel
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series Nylon Cloth Labels - White >