Få mere at vide
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series Defender™ Tamper Resistant Vinyl Labels - White
Artikelnummer. 10221862
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1 tomme
1,9 x 3 tommer
1 x 1,5 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10221862 0,5 x 1 tomme 1 rulning
10039631 1 x 1,5 tommer 1 rulning
10335122 1,9 x 3 tommer 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10221862 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018701
Tamper-Resistant Vinyl (B-351) is designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and to prevent on-piece label removal.
  • High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
  • Use caution when removing from liner as material is fragile
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -40 to 180° F (-40 to 82° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Oversigt Label
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Format Roll
Materiale Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Til brug med (udstyr) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer;TLS 2200™ Thermal Labeling System;TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Sprog No Text
Mængde 500/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1 x 0.5 in. (W x H)
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1 tomme
Længde (engelsk) Udskrivbart område 1 in.
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 73.66 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 in.
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (engelsk) Printbart område 0.5 in.