Få mere at vide
Brady™ BMP™71 Label Printer - QWERTY EU with Brady Workstation LAB Suite
Artikelnummer. 17167001
:
Resolution: 300 dpi
Artikelnummer. 17167001
Brand: Brady™ 306862
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
One smart printer to print it all. This ultimate Brady Mobile Printer helps you deal with every situation, speeds up your labelling and keeps you going on and on.
  • The BMP™71, one smart printer to print it all.
  • This ultimate Brady Mobile Printer helps you deal with every situation, speeds up your labelling and keeps you going on and on.
  • It prints any die-cut or continuous label - also custom labels - up to 50.8 mm in more than 30 different materials.
  • With its full QWERTY keyboard it allows swift typing with both hands and the enlarged full colour screen shows you the whole label at once.
  • Works with a rechargeable Nimh battery or AC power.
  • 2 year Warranty.
  • The BMP™71 comes with the Brady Workstation Laboratory Identification Software suite enabling you to immediately start designing professional labels.
  • This suite combines frequently used software apps to create laboratory identification labels.
Tekniske data
Display Type Color Touchscreen
Print teknologi Thermal Transfer
Bredde (metrisk) 241.30 mm
Højde (metrisk) 332.70 mm
Dybde (metrisk) 116.80 mm
Dimensioner (L x B x H) 116.80 x 241.30 x 332.70 mm
Farveevne Monochrome
Inkluderer Hard case with Rechargeable NiMH Battery, AC Adaptor, USB Communications Cable, TLS2200™ / HandiMarkTM Material Roll Adaptor, Quick Start Guide, Product CD (w/ Printer Driver, Tutorials, Full User's Guide), Cleaning Kit, a Brady Workstation Laboratory Identification Suite, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 and M71-R6000.
Udskrivningshastighed 38.00 mm/s
Opløsning 300 dpi
Strømforsyningsdetaljer AC Adaptor, Rechargeable Battery
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.