Få mere at vide
Brady™ BMP ™61 Series Printer Ribbon - R8600 Resin, Hvid
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R6800-seriens hvide harpiksbånd giver fremragende opløsningsmiddel-, ridse- og udtværingsbestandighed, når de er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
- Anbefalet til udskrivning på mørkfarvede varmekrympelige slangematerialer, såsom sort B-345 PermaSleeve™ High Temperature Wire Markers fra Brady™
- Automatisk etiketformatering med smart celleteknologi og nem indlæsning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer Ribbon |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | BMP61 mærkningssystem |
| Materiale | Polyester |
| Bredde (engelsk) | 4.4 in. |
| Alternativt varenummer | M61-R6810-WT |