Få mere at vide
Brady™ BMP ™61 Series Printerbånd - R6700 Resin/Voks, Hvid
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R6700 Series Resin/Wax Formulation er et hvidt bånd, der giver god kemisk resistens, når det trykkes på det relevante etiketmateriale fra Brady™
- Anbefales til udskrivning på mørkfarvede varmekrympelige slangematerialer, såsom sort B-342 og B-344 PermaSleeve™ trådmarkører fra Brady™
- Automatisk etiketformatering med smart celleteknologi og nem indlæsning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer Ribbon |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | BMP61 mærkningssystem |
| Materiale | Polyester |
| Bredde (engelsk) | 4.31 in. |
| Alternativt varenummer | M61-R6710-WT |