Få mere at vide
Brady™ BMP ™61 Series Printer Ribbon - R6600 Resin, Sort
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R6600-seriens harpiksformulering giver fremragende opløsningsmiddel- og friktionsbestandighed, når den er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
- Anbefales til udskrivning på varmekrympelige rørmaterialer fra Brady™ , herunder materialenumre B-342, B-7641, B-7642, B-7646 og B-7647
- Automatisk etiketformatering med smart celleteknologi og nem indlæsning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer Ribbon |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | BMP61 mærkningssystem |
| Materiale | Polyester |
| Bredde (engelsk) | 2.9 in. |
| Alternativt varenummer | M61-R6610 |