Få mere at vide
Brady™ BMP ™61 Series Printer Ribbon - R6200 Resin, Sort
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R6200-seriens farvebånd giver overlegen modstandsdygtighed over for ridser, udtværinger, varme og kemikalier, når de er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
- Anbefales til udskrivning på blank, glat eller semi-mat etiket, såsom B-498 Repositionable Vinyl Cloth og B-486 Metalliseret Polyester
- Automatisk etiketformatering med smart celleteknologi og nem indlæsning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer Ribbon |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | BMP61 mærkningssystem |
| Materiale | Polyester |
| Bredde (engelsk) | 4.31 in. |
| Alternativt varenummer | M61-R6210 |