Få mere at vide
Brady™ BMP ™61 Series Printer Ribbon - R4400 Resin, Hvid
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R4400-seriens harpiksformulering giver fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, ridser og høj varme, når den er trykt på det relevante etiketmateriale
- Anbefales til udskrivning på blanke eller meget glatte etiketpapir, såsom B-483 Ultra Aggressive Polyester og B-423 Permanent Polyester fra Brady™
- Automatisk etiketformatering med smart celleteknologi og nem indlæsning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer Ribbon |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | BMP61 mærkningssystem |
| Bredde (engelsk) | 4.31 in. |
| Alternativt varenummer | M61-R4410-WT |