Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: CleanLift™ Indoor/Outdoor Vinyl
Farve:
Hvid på blå
Hvid på grøn
Hvid på rød
Rød på hvid
Sort på gul
Sort på hvid
Sort på klar
Sort på orange
Højde (metrisk):
609,6 cm
762 cm
Bredde (metrisk):
12,70 mm
38,10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
- Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
- Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
- Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort på hvid |
| Til brug med (udstyr) | BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker |
| Materiale | Vinyl |
| Længde (engelsk) | 25 ft. |
| Bredde (engelsk) | 0.5 in. |
| Længde (metrisk) | 7.62 m |
| Bredde (metrisk) | 12,70 mm |
| Højde (metrisk) | 762 cm |
| Tykkelse (engelsk) | 0.004 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.102 mm |
| Vis mere |