Få mere at vide
Invitrogen™ Humane BMP-4-cellelysater ELISA Kit
Artikelnummer. 15474913
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15474913
Brand: Invitrogen™ EHBMP4CL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Bone Morfogenic Protein 4 (Hu BMP-4) cellelysat ELISA kvantificerer Hu BMP-4 i humane celle- og vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu BMP-4. Metodens princip The Human BMP-4 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Proteinet kodet af dette gen er et medlem af den knoglemorfogenetiske proteinfamilie, som er en del af den transformerende vækstfaktor-beta-superfamilie. Superfamilien omfatter store familier af vækst- og differentieringsfaktorer. Knoglemorfogenetiske proteiner blev oprindeligt identificeret ved demineraliseret knogleekstrakts evne til at inducere endokondral osteogenese in vivo på et ekstraskeletalt sted. Dette særlige familiemedlem spiller en vigtig rolle i begyndelsen af endokondral knogledannelse hos mennesker, og en reduktion i ekspression er blevet forbundet med en række forskellige knoglesygdomme, herunder den arvelige lidelse Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. Alternativ splejsning i den 5' utranslaterede region af dette gen er blevet beskrevet, og tre varianter er beskrevet, alle koder for et identisk protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P12644
Analyseområde 8,23 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 15 pg/mL
Kalibreringsområde 15 pg/ml til 6000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Humant angiogenin, BDNF, BLC, BMP-6, BMP-7, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p, 70 IL, p. IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, TGFTI-1, SGFTI-1 TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 652
Gen symbol BMP2B,BMP2B1,MCOPS6,OFC11,ZYME
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Cellelysebuffer, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenese
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym BMP2B, BMP2B1, MCOPS6, OFC11, ZYME
Mål BMP4
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min