Få mere at vide
BML-284, MedChemExpress
Beskrivelse
BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BML-284 |
| CAS | 853220-52-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18N4O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.41 mM) |
| SMIL | NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(NCC3=CC=C(OCO4)C4=C3)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.37 |
| Formel vægt | 350.37 |
| Vis mere |