Få mere at vide
BML-277, MedChemExpress
Beskrivelse
BML-277 is a selective checkpoint kinase 2 (Chk2) inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BML-277 |
| CAS | 516480-79-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H14ClN3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Chk2 Inhibitor II |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 22.22 mg/mL (61.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C3=NC4=CC(C(N)=O)=CC=C4N3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.8 |
| Vis mere |