missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BML-210, MedChemExpress
Beskrivelse
BML-210 is a novel HDAC inhibitor, and its mechanism of action has not been characterized.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BML-210 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 537034-17-6 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.38 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCCC(NC2=CC=CC=C2)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?