Få mere at vide
BML-190, MedChemExpress
Beskrivelse
BML-190(IMMA) is a potent and selective CB2 receptor ligand (Ki values are 435 nM and > 2 μM for CB2 and CB1 respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BML-190 |
| CAS | 2854-32-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H23ClN2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Indomethacin morpholinylamide IMMA |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(N1C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C(CC(N3CCOCC3)=O)C4=C1C=CC(OC)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.89 |
| Vis mere |