missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ BMH 21
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18797968
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18797968 50 mg
18726158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18797968 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5417/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

RNA polymerase I inhibitor; also p53 pathway activator

BMH 21 is a p53 pathway activator; induces expression of p53 target genes. Also RNA polymerase 1 inhibitor; promotes degradation of RPA194. Reduces viability of multiple tumor cell lines and attenuates tumor growth of A375 melanoma cell xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-12-oxo-12 H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide
CAS 896705-16-1
Mængde 50 mg
Mål RNA/DNA Polymerase Inhibitors
Molekylær formel C21H20N4O2
Formel vægt 360.41
Renhed 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.