Få mere at vide
BMH-21, MedChemExpress
Beskrivelse
BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BMH-21 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 896705-16-1 |
| Farve | Orange |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H20N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN2C1=NC3=C(C=C4C(C=CC=C4)=C3)C2=O)NCCN(C)C |
| Vis mere |