Få mere at vide
Melford Bluo-Gal
Artikelnummer. 30018108
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018108 1 g
30018109 5 g
30018107 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018108 Leverandør Melford Leverandørnr. B725001.0
Kromogent substrat for BD-galactosidase.
Kromogent substrat for BD-galactosidase. Producerer en dybere blå vanduopløselig farve end X-GAL.
Tekniske data
Mængde 1 g