Få mere at vide
STEMCELL Technologies Blunt-End Needles, 16 Gauge
Artikelnummer. 16625655
Encompass_Preferred
Skift visning
Nålemåler:
16 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
16625655 16 G Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 16625655 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 28110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
Sterile, 16 gauge, metal luer lock hub, 1.5 in. long
  • Sterile 16 gauge needles, 1.5 inches long with a metal luer lock hub are ideal for safe and accurate handling of methylcellulose-based medium (e.g. MethoCult™)
  • The blunt end reduces the risk of needle-stick injuries
  • Product is manufactured from non-pyrogenic materials
Tekniske data
Nålemåler 16 G
Til brug med (applikation) Colony Assay
Mængde 100/Pk.