Beskrivelse
- Opretter forbindelse til din læser og computer
- Til brug med CR2700
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 43 mm |
| Højde (engelsk) | 1,7'' |
| Bredde (metrisk) | 18.45 mm |
| Bredde (engelsk) | 0,73 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 9.4 mm |
| Dybde (engelsk) | 0,04 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | CR2700 scanner |
| Type | Dongle |
| Alternativt varenummer | CRA-BTDG27-C286 |