Få mere at vide
Berkshire™ BlueSorb™ 750
Artikelnummer. 17897124 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30 x 30 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17897124 30 x 30 cm
1 options
Artikelnummer. 17897124 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. BS750.1212.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6646.50 DKK
    4947.84 DKK / Pakke med 3000
    Spare 1698.66 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BlueSorb™ 750 er absorberende med lave udtrækbare niveauer og partikelantal. Fremragende kombination af den syntetiske polyesterstyrke og renhed med cellulosens absorberende egenskaber. Blå farve giver mulighed for differentiering i kritiske områder.
  • Fremragende kombination af den syntetiske polyesterstyrke og renhed med cellulosens absorberende egenskaber
  • Blå farve tillader differentiering for at beskytte mod migration til kritiske områder
  • Glat, absorberende og holdbar
  • Lave ekstraherbare niveauer og partikelantal
Tekniske data
Produkttype Overfladevisker
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polyestercellulose
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm
Til brug med (applikation) ISO Klasse 5-8