Få mere at vide
SI Analytics™ BlueLine 56 pH NTC10 Combination Electrode
Artikelnummer. 15272918 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC-telefonstik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
15272918 BNC-telefonstik Hver
1 options
Artikelnummer. 15272918 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285129660
Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine 56 pH NTC10 Combination Electrode features a gel electrolyte and plastic shaft for general use.
  • Includes temperature sensor
  • For general use
  • 120mm shaft length
  • Type A glass cylindrical membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC-telefonstik
Knudepunkt Ceramic
Materiale Glass
pH-område 0 to 14
Type Combination pH Electrode
Inkluderer 1m Fixed Cable with BNC and Phone Plug
Intern reference Ag/AgCl
membran Cylinder
Model- Blueline 56
Temperaturområde (metrisk). -5°C to +80°C
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm