Beskrivelse
- Includes temperature sensor
- For general use
- 120mm shaft length
- Type A glass cylindrical membrane
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC-telefonstik |
| Knudepunkt | Ceramic |
| Materiale | Glass |
| pH-område | 0 to 14 |
| Type | Combination pH Electrode |
| Inkluderer | 1m Fixed Cable with BNC and Phone Plug |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| membran | Cylinder |
| Model- | Blueline 56 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5°C to +80°C |
| Vis mere |