Få mere at vide
SI Analytics™ BlueLine Special Sensor Electrodes
Shop alle SI Analytics produkter
Knudepunkt:
Fibermembran
Hulmembran
Jordforbindelsesmembran
KPG ringformet spaltemembran
Keramisk membran
Platinmembran
Længde (metrisk):
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- pH electrodes for surface measurements
- For small sample amounts
- For ultrapure water and emulsions or measurements in semi-solid samples
- Available as a redox electrodes and a conductivity electrode for media with low ionic content
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Micro Electrode pH 16 |
| Konnektortyper | Plug Head |
| Knudepunkt | Platinmembran |
| Materiale | Glass |
| pH-område | 0 to 14 |
| Type | Combination pH Electrode |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| membran | Cylinder |
| Model- | Blueline 16 PH |
| Temperaturområde (metrisk). | -5°C to +100°C |
| Vis mere |