Få mere at vide
SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Conical Membrane
Shop alle SI Analytics produkter
Konnektortyper:
BNC
DIN
DIN, 4 mm bananstik, 4 mm Banana Plug
Metrohm-stik
Stikhoved
Model-:
Blueline 11 PH
Blueline 12 PH
Blueline 14 PH
Blueline 14 PH-id
Blueline 17 PH
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Available in a variety of connection types
- Liquid electrolyte electrode
- For demanding measurements
- 120mm shaft length
- Type A glass conical membrane
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC |
| Knudepunkt | Platinum Diaphragm |
| Materiale | Glass |
| pH-område | 0 to 14 |
| Type | Combination pH Electrode |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| membran | Cone |
| Model- | Blueline 17 PH |
| Temperaturområde (metrisk). | -5°C to +100°C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Vis mere |