Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Industrielt aftørringspapir L30 Jumborulle
Artikelnummer. 12695616
Skift visning
Dimensioner (L x B):
380 x 235 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12695616 380 x 235 mm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 12695616 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7425
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Blåt, 3-lags, engangsaftørringspapir til opsugning af industrispild og aftørring af olieagtige eller snavsede dele og overflader. WypAll™ Industrielt aftørringspapir L30 Jumborulle med unikke Airflex™ teknologi giver enestående styrke og absorberingsevne.
  • 1 rulle x 750 blå, 3 lags ark (750 i alt)
  • Designet til krævende krævende aftørringsopgaver som opsugning af industrispild og aftørring af olieholdige dele og overflader.
  • Enestående Airflex™ teknologi giver enestående styrke og absorberingsevne.
  • Engangsserviet.
  • Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ Dispensere til rullede håndklæder (produktkoder 6146, 6154 og 6155).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 14,6''
Længde (metrisk) 37.5 cm
Bredde (engelsk) 11,2''
Bredde (metrisk) 37.5 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 380 x 235 mm
Format Rulle
Til brug med (applikation) Opsugning af industrispild og aftørring af olieagtige eller snavsede dele og overflader
Til brug med (udstyr) Vægmonteret dispenseringssystem
Emballagemængde 1 rulle
Ply 3-ply