Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Extra+ Viskere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12774376
Skift visning
Dimensioner (L x B):
Større
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12774376 Større 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 12774376 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7200
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til medium aftørring, polering af glas, rengøring af overflader og værktøj. WypAll™ L10 Extra+ Viskerfunktion Airflex™ teknologi, der sikrer enestående styrke og sugeevne.
  • Ideel til medium aftørring, såsom polering af glas, rengøring af overflader og værktøj
  • Airflex™ basisarkteknologien er stærk nok til at se ethvert job igennem fra start til slut uden at falde fra hinanden og absorberende nok til at rydde op for de fleste spild med lethed
  • Engangsvisker
  • Certificeret til fødevarekontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mellemstærk industrivisker
Længde (engelsk) 11,8''
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 9,9 tommer.
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Syntetisk fiber
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Blå
Dimensioner (L x B) Større
Format Rulle
Til brug med (applikation) Til let, præcis optørring af spild, snavs, støv, polering af glas og glatte overflader
Til brug med (udstyr) Vægmonteret viskerdispenser
Emballagemængde 1 rulle
Ply 1-ply
Størrelse Større