Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Ekstra afviskere, Rullekontrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12764386
Skift visning
Emballagemængde:
6 ruller x 630 ark
Pakningsstørrelse:
6 ruller
Artikelnummer. Emballagemængde unitSize
12764386 6 ruller x 630 ark 6 ruller
1 options
Artikelnummer. 12764386 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7494
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver alsidighed og sugeevne til at tørre uden at gå i opløsning. WypAll™ L10 Extra Wipers, Roll Control er tilgængelig som en centerfeed-rulle til brug i travle områder.
  • 1-lags engangspapirvisker
  • Alsidig og absorberende
  • Visker uden at gå i opløsning.
  • Ideel til daglig aftørring: lette aftørringsopgaver såsom vandspild, spray- og aftørringsopgaver, tørring og rengøring af hænder.
  • Centerfeed rulle til brug i travle områder.
  • Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Aftørringspapir
Længde (engelsk) 1 fod 11''
Længde (metrisk) 58.5 cm
Bredde (engelsk) 1 fod 3 tommer
Bredde (metrisk) 39 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 38 x 18,3 cm (15 x 7,2 tommer)
Format Centerfeed Roll
Til brug med (applikation) Til daglig rengøring, hyppig let aftørring og små spild
Til brug med (udstyr) Aquarius visker dispenser
Emballagemængde 6 ruller x 630 ark
Ply 1-ply