Få mere at vide
3M™ 4530 Beskyttende polypropylen heldragt med hætte
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Small
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Produkttype: Beskyttende overtræksdragt
- Materiale: SMS Ikke-vævet polypropylen
- Hætte: 3-panel
- Lukning: 2-vejs lynlås og stormklap
- Sømme: Serged
- Talje: Elastik
- Ankler: Elastiske
- Manchet: Strikket
- Vægt: 54 gsm
- Beskyttelse: Nuklear partikelmodstand (EN 1073-2), type 5 støv (EN) ISO 13982-1), Type 6 væskesprøjt (EN 13034), flammespredningsbestandig (ISO 14116 Indeks 1) og Antistatisk (EN 1149-5)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Polypropylene |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |