Beskrivelse
- Product Type: Protective Coverall
- Hood: 3-Panel
- Closure: 2-Way Zip and Storm Flap
- Seams: Serged
- Waist: Elasticated
- Ankles: Elasticated
- Cuff: Knitted
- Weight: 54 gsm
- Protection: Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149-5)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Protective Coveralls |
| Størrelse | X-Large |
| Talje stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Hætte type | 3-panel |
| Beskyttelsesklasse | Category III |
| Modstand | Flame |
| Højde (engelsk) | 70.5 to 73.6 in. |
| Højde (metrisk) | 179 to 187 cm |
| Stil | Enhanced Gusset |