Få mere at vide
Sampling Systems™ Blå SteriWare™ Skrabere
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239879 Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17584686
Brand: Sampling Systems™ 8785B75
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Risikoen for krydskontaminering elimineres ved at bruge Blue SteriWare™ Skrabere. Renrumsfremstillet og tilgængelig sterilt, disse tragte er ideelle til skrabning og rengøring i fødevare-, kosmetik- og medicinalindustrien. Blå farve giver dig mulighed for at se skraberen, hvis den efterlades i produktet.
  • Denne serie af blå engangsskrabere fås sterile og ikke-sterile.
  • De er lavet af højkvalitets polymerer.
  • Disse skrabere er ideelle til fremstilling af cremer, salver og pastaer.
  • Den lyse blå farve betyder, at de nemt kan se, hvis de ved en fejl bliver efterladt i produktet.
  • SteriWare™ Skraber fås sterile og ikke-sterile.
  • Støbt og pakket i et renrum.
  • Individuelt pakket.
  • Fremstillet fra FDA og EU-overensstemmende materialer.
  • BSE/TSE fri.
  • Fuld batch-sporbarhed.
  • Fås som gammabestrålet steril (SAL 10 -6 ).
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 75 x 75 mm
Materiale Polypropylen
Emballage Individuelt pakket