Få mere at vide
Sampling Systems™ Blå SteriWare™ Flydende tragte
Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Vores udvalg af flydende engangstragte til engangsbrug er ideelle til brug i laboratorier og produktionsområder.
- Disse tragte er lavet af fødevaregodkendte polymerer og er designet til at blive brugt direkte fra posen.
- Den klare blå farve betyder, at de nemt kan ses, hvis de falder i eller efterlades i materialet ved en fejl.
- SteriWare™ Tragter fås sterile og ikke-sterile.
- SteriWare™ er det største udvalg af engangsudstyr til prøveudtagning, laboratorie- og produktionsarbejde på markedet.
- Hele serien er lavet i et renrum og leveres med klasseførende farmaceutisk dokumentation.
- Pak tragten ud og brug den.
- Tragterne kommer med en sideflig, så de er nemme at holde.
- De individuelt pakkede tragte er lavet af PP, der er FDA/EC-kompatibel.
- Det anvendte materiale er også certificeret BSE/TSE fri. De sterile tragte er i overensstemmelse med SAL 10 -6
- Tragterne leveres med et batchspecifikt certifikat, der inkluderer fremstillingsdato, udløbsdato og bestrålingscertifikat (kun for sterile tragte).
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Blå |
| Sterilitet | Steril |