Få mere at vide
Sampling Systems™ Blå SteriWare™ Flydende tragte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17574656 Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17574656
Brand: Sampling Systems™ 8370B100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern risikoen for krydskontaminering og forbedre din kvalitetskontrol ved at dispensere væsker med blå SteriWare™ Flydende tragte. Fremstillet i vores renrum og tilgængelige sterile, er disse tragte ideelle til brug i en lang række applikationer i fødevareindustrien.
  • Vores udvalg af flydende engangstragte til engangsbrug er ideelle til brug i laboratorier og produktionsområder.
  • Disse tragte er lavet af fødevaregodkendte polymerer og er designet til at blive brugt direkte fra posen.
  • Den klare blå farve betyder, at de nemt kan ses, hvis de falder i eller efterlades i materialet ved en fejl.
  • SteriWare™ Tragter fås sterile og ikke-sterile.
  • SteriWare™ er det største udvalg af engangsudstyr til prøveudtagning, laboratorie- og produktionsarbejde på markedet.
  • Hele serien er lavet i et renrum og leveres med klasseførende farmaceutisk dokumentation.
  • Pak tragten ud og brug den.
  • Tragterne kommer med en sideflig, så de er nemme at holde.
  • De individuelt pakkede tragte er lavet af PP, der er FDA/EC-kompatibel.
  • Det anvendte materiale er også certificeret BSE/TSE fri. De sterile tragte er i overensstemmelse med SAL 10 -6
  • Tragterne leveres med et batchspecifikt certifikat, der inkluderer fremstillingsdato, udløbsdato og bestrålingscertifikat (kun for sterile tragte).
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Materiale Polypropylen
Farve Blå