Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Sterilisation Wraps, 88 gsm
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tommer)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tommer)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tommer)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tommer)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tommer)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tommer)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tommer)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tommer)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tommer)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tommer)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tommer)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tommer)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tommer)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tommer)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tommer)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tommer)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tommer)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tommer)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tommer)
61 x 61 cm (24 x 24 tommer)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 3000
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 8 renrum
- Ren - ingen cellulose
- Stærkt, rive- og rivebestandigt 88 gsm materiale
- Blødt og draperbart stof
- Et omfattende udvalg af tilgængelige størrelser betyder mindre skæring
- Hydrofob barriere tillader steriliseringsgasser, men forhindrer væske- og mikrobiel penetrering
- Subpakket i forseglede mærkede polyposer med partinummer og fremstillingsdato for fuldstændig sporbarhed
- Overensstemmelsescertifikat sendes med hver forsendelse
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | SMS Stof |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 30.5 cm |
| Latex fri | Ja |
| Fugtdamptransmissionshastighed | 5.1 cm |
| Vis mere |