Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Sterilisation Wraps, 88 gsm
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17881511 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tommer)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tommer)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tommer)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tommer)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tommer)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tommer)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tommer)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tommer)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tommer)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tommer)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tommer)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tommer)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tommer)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tommer)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tommer)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tommer)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tommer)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tommer)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tommer)
61 x 61 cm (24 x 24 tommer)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 3000
Pakke med 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17881511 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tommer) Pakke med 250
17891491 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tommer) Pakke med 3000
17801501 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tommer) Pakke med 3000
17811501 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer) Pakke med 3000
17821501 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tommer) Pakke med 3000
17831501 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tommer) Pakke med 3000
17841501 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tommer) Pakke med 1000
17851501 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tommer) Pakke med 1000
17861501 22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tommer) Pakke med 1000
17871501 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer) Pakke med 1000
17881501 38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tommer) Pakke med 1000
17891501 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tommer) Pakke med 1000
17801511 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tommer) Pakke med 1000
17811511 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tommer) Pakke med 1000
17821511 61 x 61 cm (24 x 24 tommer) Pakke med 250
17831511 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer) Pakke med 250
17841511 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer) Pakke med 250
17851511 101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tommer) Pakke med 250
17861511 114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tommer) -
17871511 114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tommer) Pakke med 250
17891511 137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tommer) Pakke med 100
17801521 137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tommer) Pakke med 100
17811521 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tommer) Pakke med 100
17821521 152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tommer) Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 17881511 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. KCRP6004848
Only null left
Add to basket
Add to basket
SMS steriliseringsindpakninger giver en mikrobiel barriere og er ideelle til farmaceutiske produktionsapplikationer. De er designet til brug i damp-, ethylenoxid- og hydrogenperoxidsteriliseringsprocesser.
  • Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 8 renrum
  • Ren - ingen cellulose
  • Stærkt, rive- og rivebestandigt 88 gsm materiale
  • Blødt og draperbart stof
  • Et omfattende udvalg af tilgængelige størrelser betyder mindre skæring
  • Hydrofob barriere tillader steriliseringsgasser, men forhindrer væske- og mikrobiel penetrering
  • Subpakket i forseglede mærkede polyposer med partinummer og fremstillingsdato for fuldstændig sporbarhed
  • Overensstemmelsescertifikat sendes med hver forsendelse
  • Fremstillet i USA
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale SMS Stof
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 125 °C
Dimensioner (L x B) 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tommer)
Længde (engelsk) 48 tommer
Bredde (engelsk) 48 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning (Super-duty)
Længde (metrisk) 121.9 cm
Bredde (metrisk) 121.9 cm