Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Sterilisation Wraps, 88 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17871501 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tommer)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tommer)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tommer)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tommer)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tommer)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tommer)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tommer)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tommer)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tommer)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tommer)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tommer)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tommer)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tommer)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tommer)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tommer)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tommer)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tommer)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tommer)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tommer)
61 x 61 cm (24 x 24 tommer)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 3000
Pakke med 50
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17871501 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer) Pakke med 1000
17891491 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tommer) Pakke med 3000
17801501 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tommer) Pakke med 3000
17811501 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer) Pakke med 3000
17821501 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tommer) Pakke med 3000
17831501 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tommer) Pakke med 3000
17841501 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tommer) Pakke med 1000
17851501 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tommer) Pakke med 1000
17861501 22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tommer) Pakke med 1000
17881501 38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tommer) Pakke med 1000
17891501 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tommer) Pakke med 1000
17801511 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tommer) Pakke med 1000
17811511 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tommer) Pakke med 1000
17821511 61 x 61 cm (24 x 24 tommer) Pakke med 250
17831511 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer) Pakke med 250
17841511 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer) Pakke med 250
17851511 101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tommer) Pakke med 250
17861511 114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tommer) -
17871511 114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tommer) Pakke med 250
17881511 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tommer) Pakke med 250
17891511 137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tommer) Pakke med 100
17801521 137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tommer) Pakke med 100
17811521 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tommer) Pakke med 100
17821521 152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tommer) Pakke med 50
24 options
Artikelnummer. 17871501
Leverandør: Keystone Cleanroom Products KCRP6001212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SMS steriliseringsindpakninger giver en mikrobiel barriere og er ideelle til farmaceutiske produktionsapplikationer. De er designet til brug i damp-, ethylenoxid- og hydrogenperoxidsteriliseringsprocesser.
  • Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 8 renrum
  • Ren - ingen cellulose
  • Stærkt, rive- og rivebestandigt 88 gsm materiale
  • Blødt og draperbart stof
  • Et omfattende udvalg af tilgængelige størrelser betyder mindre skæring
  • Hydrofob barriere tillader steriliseringsgasser, men forhindrer væske- og mikrobiel penetrering
  • Subpakket i forseglede mærkede polyposer med partinummer og fremstillingsdato for fuldstændig sporbarhed
  • Overensstemmelsescertifikat sendes med hver forsendelse
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale SMS Stof
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 125 °C
Dimensioner (L x B) 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer)
Længde (engelsk) 12 tommer
Bredde (engelsk) 12 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning (Super-duty)