Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Sterilisation Wrap, 50 gsm
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17851471 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tommer)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tommer)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tommer)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tommer)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tommer)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tommer)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tommer)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tommer)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tommer)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tommer)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tommer)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tommer)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tommer)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tommer)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tommer)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tommer)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tommer)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tommer)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tommer)
61 x 61 cm (24 x 24 tommer)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 3000
Pakke med 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17851471 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tommer) Pakke med 3000
17861471 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tommer) Pakke med 3000
17871471 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer) Pakke med 3000
17881471 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tommer) Pakke med 3000
17891471 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tommer) -
17801481 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tommer) Pakke med 1000
17811481 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tommer) Pakke med 1000
17821481 22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tommer) Pakke med 1000
17831481 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer) Pakke med 1000
17841481 38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tommer) Pakke med 1000
17851481 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tommer) Pakke med 1000
17861481 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tommer) Pakke med 1000
17871481 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tommer) -
17881481 61 x 61 cm (24 x 24 tommer) Pakke med 250
17891481 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer) -
17801491 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer) Pakke med 250
17811491 101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tommer) Pakke med 250
17821491 114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tommer) Pakke med 250
17831491 114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tommer) Pakke med 250
17841491 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tommer) Pakke med 250
17851491 137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tommer) Pakke med 100
17861491 137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tommer) Pakke med 100
17871491 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tommer) -
17881491 152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tommer) Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17851471 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. KCRP30001.5X01.5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SMS steriliseringsindpakninger giver en mikrobiel barriere og er ideelle til farmaceutiske produktionsapplikationer. De er designet til brug i damp-, ethylenoxid- og hydrogenperoxidsteriliseringsprocesser.
  • Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 8 renrum
  • Ren - ingen cellulose
  • Stærkt, rive- og rivebestandigt 50 gsm materiale
  • Blødt og draperbart stof
  • Et omfattende udvalg af tilgængelige størrelser betyder mindre skæring
  • Hydrofob barriere tillader steriliseringsgasser, men forhindrer væske- og mikrobiel penetrering
  • Subpakket i forseglede mærkede polyposer med partinummer og fremstillingsdato for fuldstændig sporbarhed
  • Overensstemmelsescertifikat sendes med hver forsendelse
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale SMS Stof
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 125 °C
Dimensioner (L x B) 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tommer)
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning (heavy duty)
Længde (metrisk) 3.8 cm
Bredde (metrisk) 3.8 cm