Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Sterilisation Wrap, 50 gsm
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 8 renrum
- Ren - ingen cellulose
- Stærkt, rive- og rivebestandigt 50 gsm materiale
- Blødt og draperbart stof
- Et omfattende udvalg af tilgængelige størrelser betyder mindre skæring
- Hydrofob barriere tillader steriliseringsgasser, men forhindrer væske- og mikrobiel penetrering
- Subpakket i forseglede mærkede polyposer med partinummer og fremstillingsdato for fuldstændig sporbarhed
- Overensstemmelsescertifikat sendes med hver forsendelse
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | SMS Stof |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Temperaturområde (metrisk) | 121 °C til 125 °C |
| Dimensioner (L x B) | 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tommer) |
| Vis mere |