Tekniske data
| Produkttype | Protective Coveralls |
| Størrelse | 2X-Large |
| Talje stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Hætte type | 3-panel |
| Beskyttelsesklasse | Category III |
| Modstand | Flame |
| Højde (engelsk) | 73.2 to 76.4 in. |
| Højde (metrisk) | 186 to 194 cm |
| Stil | Enhanced Gusset |