Tekniske data
| Produkttype | Protective Coveralls |
| Størrelse | Medium |
| Talje stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Hætte type | 3-panel |
| Beskyttelsesklasse | Category III |
| Modstand | Flame |
| Højde (engelsk) | 65.7 to 69.3 in. |
| Højde (metrisk) | 167 to 176 cm |
| Stil | Enhanced Gusset |