Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Coveralls |
| Størrelse | 4X-Large |
| Køn | Unisex |
| Engangs | Single-use |
| Talje stil | Elastic |
| Ankel stil | Elastic |
| Manchet stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Hætte type | 2-panel |
| Sømtype | Serged |
| Vis mere |