Få mere at vide
Syngene™ Blå Slimline LED transilluminator
Artikelnummer. 16544351 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
470 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
16544351 470 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 16544351 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. BTULTRASLIMLED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6635.00 DKK
    6229.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 405.15 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Blå Slimline LED-transilluminator velegnet til en række billedbehandlingsbehov.
  • Høj følsomhed med forbedret S/N-forhold
  • Billede en række fluoroforer - EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • LED er sikkert for hud og øjne uden skader på DNA
Tekniske data
Produkttype LED transilluminator
Til brug med (udstyr) Til InGenius3 (IG3) og U:Genius3 gel dokumentationssystemer.
Inkluderer Sidemonterede 470nm LED-arrays til belysning
Dimensioner (L x B x H) 21 x 21 x 3 cm
Størrelse (metrisk) filter 10 x 12 cm
Spænding 100/115/220/230 V
Intensitet Fast
Bølgelængde 470 nm
Belysningstype LED blå