Få mere at vide
Syngene™ Blå Slimline LED-transilluminator med glidende bakke
Artikelnummer. 16574331 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
470 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
16574331 470 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 16574331 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GXULTRASLIMLED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6635.00 DKK
    6229.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 405.15 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
LED-transilluminator velegnet til en række billedbehandlingsbehov.
  • Selv blå epi LED-belysning
  • Høj følsomhed med forbedret S/N-forhold
  • Billede en række fluoroforer - EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • LED er sikkert for hud og øjne uden skader på DNA
Tekniske data
Produkttype Transilluminator
Inkluderer Skydebakke
Størrelse (metrisk) filter 7 x 12 cm
Bølgelængde 470 nm