Få mere at vide
Buerkle™ Blå engangspincet
Shop alle Bürkle produkter
Tip stil:
Bred
Spids, vinklet
Spidse
Beskrivelse
- Brugen af blå værktøjer hjælper således med at opfylde kravene i HACCP-fareanalysen og -vurderingen i forhold til fremmedlegemer
- Dette er et vigtigt kriterium, især inden for fødevareforarbejdning og -produktion og i dyrefoder- og medicinalindustrien
- Engangstangen er velegnet til præcist laboratoriearbejde og er ideel til at gribe, løfte og flytte små genstande, for eksempel fint væv, små genstande eller faste prøver
- De riflede håndtag sikrer optimal og sikker håndtering samt præcist arbejde
- Den lette plastpincet til engangsbrug giver mulighed for træthedsfrit arbejde
- De renrumsfremstillede laboratorieassistenter opfylder de højeste standarder og forhindrer krydskontaminering eller urenheder i prøven, der undersøges
- Laboratoriepincet er velegnet til kemiske, farmaceutiske eller kosmetiske anvendelser såvel som fødevareindustrien og videnskabelige anvendelser
- Individuelt pakket
- Til engangsbrug
- Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
- Spids/vinklet spids: Engangstangen har fine, glatte, buede gribespidser. Forskellige materialer kan holdes og bearbejdes pålideligt med de spidse ender
- Spids spids: Den anatomiske pincet har en lige spids, riflet på indersiden. Dette gør det muligt at gribe følsomme materialer pålideligt
- Bred spids: Engangstangen har ender med en bred spids. Den brede spids er glat og stump. Det forhindrer materialet i at blive beskadiget, når det gribes
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Spidse |
| nr. pr. pakke | 100 (packaged individually) |
| Længde (engelsk) | 5,12 tommer |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Standard |