Få mere at vide
Cytiva Blå Sepharose™ 6 Fast Flow kromatografimedier
Artikelnummer. 10271350 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Partikelstørrelse:
45 til 165μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10271350 45 til 165μ m Hver
1 options
Artikelnummer. 10271350 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17094801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.00 DKK
    3489.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 321.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Blåt farvestof binder til proteiner som albumin og lipoproteiner samt enzymer som kinaser og dehydrogenaser
Dette medium er veletableret som adsorbent for albumin og interferon i laboratorie- og processkala.
  • Cibacron Blå 3G er kovalent koblet til basismatrixen, hvilket muliggør lav ligandlækage og høj kapacitet
  • Det blå farvestof binder proteiner, såsom albumin, interferon, lipoproteiner og blodkoagulationsfaktorer
  • Farvestoffet binder også enzymer, herunder kinaser, dehydrogenaser, og de fleste enzymer, der kræver adenyl-holdige cofaktorer, f.eks. NAD+
  • Gns. partikelstørrelse: 90 μm
  • Volumen: 50 ml
Udviklet og testet i samarbejde med store producenter og bruges i rutinemæssig kommerciel produktion.
  • Til storstilet oprensning af interferon og albumin
  • Til isolering af grupper af enzymer og fjernelse af albumin
  • Til industrielle applikationer og andre godkendte applikationer
Certificeringer
Analysecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mL
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 70 % Ethanol, 6 M Guanidinsaltsyre, 8 M Urinstof
Til brug med (applikation) Til albumin og interferon i både laboratorie- og processkala
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Produkttype Blå Sepharose 6 Fast Flow-medier
Flowhastighed 250 til 400 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 9,84''.
Højde (metrisk) Seng 25 cm
Inkluderer Analysecertifikat
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 4 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol, 0,1 M kaliumphosphatbuffer
Ligand type Cibacron Blå
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blue Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-1.2% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 16.5% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.