Få mere at vide
Heinz Herenz Blue Screw Cap Test Tubes
:
Non-graduated
Beskrivelse
- Test tubes
- PS
- 16 x 100 mm
- 10 mL
- Screw cap blue
- Cylindrical
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Lukketype | Screw Cap |
| Produkttype | Test Tube |
| Vis mere |