Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Kontrol Interfold 1-lags blåt papirhåndklæder 6682, 15 pakker
Artikelnummer. 12764326
Skift visning
Dimensioner (L x B):
315 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12764326 315 x 200 mm Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 12764326 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    564.56 DKK / Pakke med 15
    Spare 775.44 DKK
    57% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Foldede blå papirservietter understøtter håndhygiejnestandarder og kan detekteres til håndtørring i forureningskritiske miljøer. FSC og europæisk miljømærke certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti. Fødevarekontakt certificeret.
15 x 240 blå, 1 lags ark (3.600 i alt) En clips med 1 lags blå interfold håndklæder indeholder 240 V fold blå papirservietter Scott Control blå foldede håndklæder kan detekteres til håndtørring i forureningskritiske miljøer Unik Airflex Teknologien i disse engangshåndklæder resulterer i overlegen sugeevne, hvilket gør håndtørring til en effektiv og effektiv proces og reducerer risikoen for krydskontaminering. Papirhåndklæder er FSC og europæisk miljømærke certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti. Fødevarekontakt certificeret Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark papirhåndklæde dispensere Løft din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott Kontrol vaskerumsløsninger, designet til at understøtte overholdelse af hygiejnekontrol på arbejdspladsen. Hvor konsekvent håndhygiejne og effektivitet er prioriteret, skal du vælge Scott Kontroller blå mellemfoldede håndklæder for at minimere risikoen og hjælpe med at støtte kontamineringskontrol. Scott Kontrol blå papirservietter kan detekteres til håndtørring i forureningskritiske miljøer. Enestående Airflex Teknologien i disse engangshåndklæder resulterer i overlegen sugeevne, hvilket gør tørring af hænder til en effektiv og effektiv proces og reducerer risikoen for krydskontaminering. Interfold papirservietter, eller V-fold håndklæder, som de også kaldes, er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne metode til dispensering af et enkelt ark er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører ved det ark, de bruger. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at forbedre omkostningerne ved brug, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, når de tørrer hænder. Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering. Disse håndklæder har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for papirhåndklæde dispenser: Aquarius dispensere i hvid eller sort (produktkoder 6945 og 7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (kode 8971). FSC og europæisk miljømærke certificeret til miljøsikring. Fødevarekontakt certificeret. Et klip af Scott Control blå interfold håndklæder indeholder 240 V fold blå papirservietter. Hvert 1-lags papirhåndklæde måler 31,5 cm x 20 cm. 15 x 240 blå, 1 lags ark (3.600 i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sammenfoldet håndklæde
Længde (engelsk) 1.77 ft.
Længde (metrisk) 54 cm
Bredde (engelsk) 1.31 ft.
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale Paper (Papir)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 315 x 200 mm
Format Interfold
Til brug med (applikation) Fødevarekontaktområder, kontorer, hoteltoiletter
Til brug med (udstyr) Aquarius foldet håndklæde dispenser
Emballagemængde 2700/Pk.
Ply 1-ply