Få mere at vide
Vitlab™ Gradueret bæger i blå forhøjet skala
Artikelnummer. 11782729
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11782729 5000 mL Pakke med 6
10517951 50 mL Hver
10521833 50 mL Pakke med 24
10757981 100 mL Hver
10689622 100 mL Pakke med 24
10709242 250 mL Pakke med 12
10716831 3000 mL Hver
10605173 3000 mL Pakke med 6
10602821 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11782729 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 445081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 DKK
    955.98 DKK / Pakke med 6
    Spare 604.02 DKK
    38% Slukket
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Brug disse polypropylenbægre til en række generelle laboratorieapplikationer. VITLAB™ Blue Raised Scale Graduated Beakers har et stabilt håndtag, der er let at gribe, og en letlæselig, præget blå skala.
  • Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 210 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 270 mm
Mængde 6 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Skala Blå forhøjet skala
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.